Learn More
Hidróxido sódico en solución acuosa, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
46.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
1 l
Especificaciones
CAS | 1310-73-2 |
Fórmula molecular | HNaO |
Concentración | 1 mol/L (1 N) |
Número MDL | MFCD00003548 |
Densidad | 1.04 g/cm³ (25°C) |
Sinónimo | Caustic soda |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Cantidad | 1 L |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Nombre IUPAC | hidróxido sódico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.