Learn More
Hidróxido sódico, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. p-7138033 Tienda J.T.Baker Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
5 Kg
Product Code. Cantidad unitSize
10714971 1 kg 1 Kg
10724971 5 kg 5 Kg
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10714971
missing translation for 'mfr': JT Baker 0405.1000
This item is not returnable. View return policy
Cumple las especificaciones de reactivos para las pruebas de monografías de la Farmacopea europea. Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Notas de grado de pureza Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0–100.5%
Densidad 2.13g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad In water: 420g/L at 20°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Grado BAKER
Identificación Passes test
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.