Learn More
Hidróxido sódico, extra puro, SLR, pellets, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Especificaciones
Especificaciones
pH | 14 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1390 °C |
Punto de fusión | 318 °C |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1 mbar 700 |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Hidróxido sódico, extra puro, SLR, pellets, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido