Learn More
Hidróxido sódico, escamas, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las escamas de hidróxido sódico se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a gran escala, como la fabricación de celulosa y papel, en la producción de jabón y detergentes, así como en plantas de tratamiento de aguas. Se utiliza en el proceso Bayer de fabricación de aluminio, así como para eliminar las impurezas sulfurosas del crudo. También se utiliza en la fabricación de biodiesel, rayón y celofán; como catalizador para la transesterificación de metanol y triglicéridos y como decapante de pintura en objetos de madera. Se utiliza principalmente para el control de pH, la neutralización ácida, la depuración de gases y como catalizador en diversas industrias como la farmacéutica, agroquímica, colorantes, pinturas y polímeros. También se utiliza en el refinado de aceites vegetales, recuperación de caucho, transformación de metales, desengrasado de metales, preparaciones adhesivas, decapantes, desinfectantes, estabilizadores de látex de caucho y en la estabilización de hipoclorito de sodio.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es delicuescente y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono en el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
| pH | 14 |
| Punto de ebullición | 1390°C |
| Punto de fusión | 318°C |
| Número UN | UN1823 |
| Densidad | 2.13 |
| Índice Merck | 14,8627 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Cantidad | 2500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium hydroxide, flake
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide