Learn More
Hidróxido sódico, perla, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de sodio, perla es un importante producto químico inorgánico utilizado en diversas industrias en todo el mundo. En la industria del papel, se utiliza en los procesos de fabricación y blanqueo de papel. Desempeña un importante rol en el grabado de aluminio, el análisis químico y en los decapantes de pintura. Es un componente activo en una amplia gama de productos domésticos como limpiadores de tuberías y desagües, limpiadores de hornos y productos de limpieza para el hogar. Otros usos incluyen la limpieza de grasas, limpieza de equipos, regeneración de resinas de intercambio iónico, control de pH, como agente desengrasante para la limpieza de superficies metálicas, desesmaltado y depuración de gases residuales.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, glicerol y etanol. Insoluble en acetona y éter.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es delicuescente y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono en el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales orgánicos.
El hidróxido de sodio, perla es un importante producto químico inorgánico utilizado en diversas industrias en todo el mundo. En la industria del papel, se utiliza en los procesos de fabricación y blanqueo de papel. Desempeña un importante rol en el grabado de aluminio, el análisis químico y en los decapantes de pintura. Es un componente activo en una amplia gama de productos domésticos como limpiadores de tuberías y desagües, limpiadores de hornos y productos de limpieza para el hogar. Otros usos incluyen la limpieza de grasas, limpieza de equipos, regeneración de resinas de intercambio iónico, control de pH, como agente desengrasante para la limpieza de superficies metálicas, desesmaltado y depuración de gases residuales.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, glicerol y etanol. Insoluble en acetona y éter.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es delicuescente y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono en el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1390 °C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide, pearl |
| Punto de fusión | 318 °C |
| pH | 14 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN1823 |
| Índice Merck | 14,8627 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide, pearl
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, sodium carbonate