Learn More
Hidróxido sódico, perla, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11465867
Hidróxido sódico, perla, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465867
2500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Código de producto. 11465867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24414.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de sodio, perla es un importante producto químico inorgánico utilizado en diversas industrias en todo el mundo. En la industria del papel, se utiliza en los procesos de fabricación y blanqueo de papel. Desempeña un importante rol en el grabado de aluminio, el análisis químico y en los decapantes de pintura. Es un componente activo en una amplia gama de productos domésticos como limpiadores de tuberías y desagües, limpiadores de hornos y productos de limpieza para el hogar. Otros usos incluyen la limpieza de grasas, limpieza de equipos, regeneración de resinas de intercambio iónico, control de pH, como agente desengrasante para la limpieza de superficies metálicas, desesmaltado y depuración de gases residuales.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, glicerol y etanol. Insoluble en acetona y éter.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es delicuescente y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono en el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide, pearl
Punto de fusión 318°C
pH 14
Cantidad 2500 g
Número UN UN1823
Índice Merck 14,8627
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.13
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10240404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberB24414.36,B24414.0E
Número de lote10145270 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24414.36,B24414.0E
Número de lote10149989 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24414.36,B24414.0E
Número de lote10170658 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24414.36,B24414.0E
Número de lote10191014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24414.36,B24414.0E
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, pearl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Disodium carbonate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidróxido sódico, perla, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >