Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,01 M, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 0.01M |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Cantidad | 10 L |
Presión de vapor | 3 mmHg (37°C) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 0,01 M, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido