Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0.1 M (0.1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
90.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 ampolla
6 Ampules
Descripción
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, hidróxido sódico na oh, soda cáustica, soda cáustica, ascarite, hidróxido de sodio, hidrato de sodio, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, aetznatron, 6 ampollas, 100 °C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Cantidad | 6 Ampules |
Envase | Ampolla |
Presión de vapor | 23 &20 |
Forma física | Líquido |