Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10468790 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ampolla
6 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
Código de producto. 10468790
Marca: Fisher Chemical J/7660C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, hidróxido sódico na oh, soda cáustica, soda cáustica, ascarite, hidróxido de sodio, hidrato de sodio, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, aetznatron, 6 ampollas, 100 °C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hidróxido sódico, soda cáustica, hidrato de sodio, Hidróxido de sodio, soda caústica, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Cantidad 1 ampolla
Envase Ampolla
Presión de vapor 23 y 20
Forma física Líquido