Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0.1 M (0.1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Descripción
HNaO, número CAS-1310-73-2, aetznatron, ascarita, soda cáustica, sosa cáustica, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, cáustica blanca, 1 l, 100 grados C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido sódico, 3548, 39,997
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Punto de fusión | 0 °C |
Cantidad | 10 L |
Envase | Bolsa en caja |
Densidad del vapor | > 1.0 |
Forma física | Líquido |