Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0.1 M (0.1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10637032
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
HNaO, número CAS-1310-73-2, aetznatron, ascarita, soda cáustica, sosa cáustica, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, cáustica blanca, 1 l, 100 grados C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido sódico, 3548, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Punto de fusión 0 °C
Cantidad 5 L
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido