Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, solución de hidróxido de sodio, hidróxido sódico na oh, hidrato de sodio, soda, cáustica, hidróxido de sodio, soda cáustica, aetznatron, soda cáustica, ascarite, 1 l, CHEBI:32145, incoloro, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 13 |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 2.5 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 39.99g/mol |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.