Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,2M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
44.14 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, solución de hidróxido de sodio, hidróxido sódico na oh, hidrato de sodio, soda, cáustica, hidróxido de sodio, soda cáustica, aetznatron, soda cáustica, ascarite, 1 l, CHEBI:32145, incoloro, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
pH | 13 |
Color | Incolora |
Cantidad | 1 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 39.99g/mol |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Forma física | Líquido |