Learn More
Solución de hidróxido sódico 1 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10696642 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 Ampules
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
6 AMP
Código de producto. 10696642
Marca: Fisher Chemical J/7620C/90
Solicitar formato a granel o personalizado
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido de sodio, solución de hidróxido sódico, hidrato de sodio, hidróxido de sodio, soda, cáustica, soda cáustica, ascarite, soda cáustica, aetznatron, hidróxido sódico na oh, 6 ampollas, >100 °C, CHEBI:32145, no designado, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M; sodio;hidróxido, -10 °C
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido de sodio, solución de hidróxido sódico, hidrato de sodio, hidróxido de sodio, soda, cáustica, soda cáustica, ascarite, soda cáustica, aetznatron, hidróxido sódico na oh, 6 ampollas, >100 °C, CHEBI:32145, no designado, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M; sodio;hidróxido, -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 12
Punto de ebullición >100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión -10°C
Fórmula molecular HNaO
Número MDL 3548
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 6 Ampules
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Envase Ampolla
Densidad del vapor > 1.0
Presión de vapor 14mmHg
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide