Learn More
Solución de hidróxido sódico, 40% p/p (d=1,43), para la determinación de nitrógeno, Fisher Chemical™
Código de producto. 15978776 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
15978776 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 15978776
Marca: Fisher Chemical S/4960/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de hidróxido sódico adecuada para su uso como titulador para la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de porcentaje de ensayo 40% (w/w)
Densidad 1.43
Cantidad 5 L
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 40% w/w
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.