Learn More
Solución de hidróxido sódico, solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10436602
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Solución de hidróxido sódico, solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hidróxido sódico, soda cáustica, hidrato de sodio, Hidróxido de sodio, soda caústica, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Punto de fusión 0 °C
Cantidad 1 l
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, solution 0.5M
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.