Learn More
Hipoclorito sódico, cloro activo al 10-15 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10401841
Hipoclorito sódico, cloro activo al 10-15 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401841
500 mL, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10401841
Marca: Thermo Scientific Acros 219255000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.44
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypochlorite
Punto de fusión -16,0 °C
Nombre de nota 13% Active chlorine
Color Amarillo
Forma física Solución
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Índice Merck 15,8762
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Porcentaje de pureza ≥12%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.2
Densidad 1.2000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462985 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number219250100,219255000,219250025
Número de loteA0467172 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/11/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Número de loteA0462985 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Número de loteA0460350 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Número de loteA0458700 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hypochlorite
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hipoclorito sódico, cloro activo al 10-15 %, Thermo Scientific Chemicals >