Learn More
Monohidrato de hipofosfito sódico, +97 %, agua del 12–17 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Forma física | Sólido |
Cantidad | 2500 g |
Porcentaje de pureza | ≥97% |