Learn More
Hipofosfito de sodio monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hypophosphite monohydrate |
Punto de fusión | 90.0°C |
CAS | 10039-56-2 |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula molecular | H4NaO3P |
Fórmula lineal | NaH2PO2·H2O |
Número MDL | MFCD06252379 |
Sinónimo | sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold |
Clave InChI | PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M |