Learn More
Monohidrato de hipofosfito sódico, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 101.00€
Especificaciones
CAS | 10039-56-2 |
---|---|
Forma física | Sólido |
Fórmula molecular | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11307707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.30 |
250 g |
35.50€
250 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11317707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.A1 |
1 kg |
101.00€
1 Kg |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10039-56-2 | |
Sólido | |
NaH{2}PO{2}^.H{2}O |