Learn More
Yodato de sodio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626232 100 g Frasco de plástico 100 GR
10286970 500 g Frasco de plástico 500 GR
10667684 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10626232
Marca: Thermo Scientific Acros 201761000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-55-2
Fórmula molecular INaO3
Peso molecular (g/mol) 197.89
Número MDL MFCD00003533
Clave InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Nombre IUPAC sodio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium iodate
Punto de fusión 560.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal NaIO3
Índice Merck 15, 8764
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% max. (130°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.