Learn More
Yoduro de sodio, 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10294680
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL 3532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Punto de fusión 661°C
Color Blanco
pH 6 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3mbar 767
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.