Learn More
Yoduro de sodio, +99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
5 GR
15264674 10 kg 10 KG
10154640 5 g 5 GR
10206980 250 g 250 GR
10616252 1 kg 1 KG
10689253 2.5 kg 2.50 KG
5 options
Código de producto. 15264674
Marca: Thermo Scientific Acros 203180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.89
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 661.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Índice Merck 15,8765
Información de solubilidad Solubility in water: 184 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Pérdida por secado 3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Gravedad específica 3.66
Densidad 3.6600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium iodide