Learn More
Sodium Iodide, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Iodide |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | NaI |
Número UN | 3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.89g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Envase | Frasco de plástico |
Densidad | Vapor Density: >1 (vs air) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium iodide
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium iodide