Learn More
Isopropoxida de sodio, Thermo Scientific Chemicals
58.90€ - 509.00€
CAS | 683-60-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7NaO |
Peso molecular (g/mol) | 82.078 |
Número MDL | MFCD00061566 |
Clave InChI | WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate |
PubChem CID | 10920443 |
Nombre IUPAC | sodio;propan-2-olato |
SMILES | CC(C)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.06 |
5 g |
58.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11403780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.14 |
25 g |
166.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.22 |
100 g |
509.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium isopropoxide is used in the preparation of ibuprofen intermediate. It is involved in reactions such as polymerization of butadiene. Further, it acts as a catalyst in the manufacturing of acetone and its derivatives. In addition, it is used as a solvent and serves as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
683-60-3 | |
82.078 | |
WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N | |
10920443 | |
CC(C)[O-].[Na+] |
C3H7NaO | |
MFCD00061566 | |
sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate | |
sodio;propan-2-olato |
Especificaciones
Sodium isopropoxide | |
70°C to 75°C | |
MFCD00061566 | |
sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate | |
WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N | |
sodio;propan-2-olato | |
10920443 | |
cristalino/a/s |
683-60-3 | |
C3H7NaO | |
Air and moisture sensitive | |
Soluble in tetrahydrofuran. | |
CC(C)[O-].[Na+] | |
82.078 | |
82.08 |
Seguridad y manipulación
P210-P235+P410-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335-X.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,2; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 211-673-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
RUO – Research Use Only