missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabisulfito de sodio, extrapuro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
Descripción
Metabisulfito de sodio, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 150°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4 to 6 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido