Learn More
Metabisulfito de sodio NF/FCC, granulado, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15548444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548444 2.5 kg Poli 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15548444
Marca: Avantor Macron 777606
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular Na2O5S2
Número MDL MFCD00167602
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
Peso molecular (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Grado FCC/NF
Envase Poli
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium metabisulphite