Learn More
Metaborato de sodio tetrahidrato, 98,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium metaborate tetrahydrate |
Punto de fusión | 57.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 10 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
Fórmula lineal | NaBO2·4H2O |
Índice Merck | 10,8477 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 41.9% (20°C). |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Sodium metaborate tetrahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.