Learn More
Metatungstato de sodio, solución de densidad 2,82 en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium metatungstate |
| Color | Verde a amarillo |
| Nombre de nota | 2.82 Density Solution in Water, Stabilized |
| Fórmula lineal | Na6[H2W12O40] |
| Densidad | 2.8200g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: >1000g/L water (20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 2986.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥67% (WO3) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 2.82 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.