Learn More
Metatungstato de sodio, solución de densidad 2,82 en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-215358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
Código de producto. 10603702
Marca: Thermo Scientific Acros 304100500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12141-67-2
Fórmula molecular H2Na6O40W12
Número MDL MFCD00150663
Sinónimo Sodium polytungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metatungstate
Color Verde a amarillo
Nombre de nota 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Fórmula lineal Na6[H2W12O40]
Densidad 2.8200g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.13
Porcentaje de pureza ≥67% (WO3)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.82
Cantidad 50 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.