Learn More
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10347680
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347680
1 L
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Código de producto. 10347680
Marca: Thermo Scientific Acros 168600010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4, 67-56-1
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.02
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Nombre de nota 30 wt% Solution in Methanol
Punto de fusión 1.0°C to 5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 93.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3ONa
Índice de refracción 1.3701
Cantidad 1 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Índice Merck 15,8775
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosidad 68 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
Número de loteA0458271 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
Número de loteA0458272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
Número de loteA0465329 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2024 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
Número de loteA0462364 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2024 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Sodium methoxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals >