Learn More
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10357853
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357853
10 L
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Código de producto. 10357853
Marca: Thermo Scientific Acros 168600100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4, 67-56-1
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.02
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Nombre de nota 30 wt% Solution in Methanol
Punto de fusión 1.0°C to 5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 93.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3ONa
Índice de refracción 1.3701
Cantidad 10 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Índice Merck 15,8775
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosidad 68 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals >