Learn More
Metóxido de sodio, puro, polvo de anhidro, Thermo Scientific Chemicals
24.32€ - 243.21€
CAS | 124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3NaO |
Peso molecular (g/mol) | 54.02 |
Número MDL | MFCD00012179 |
Clave InChI | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
PubChem CID | 10942334 |
Nombre IUPAC | sodio; metanolato |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10327500
|
Thermo Scientific Acros
173120050 |
5 g | Frasco de vidrio |
24.32€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10687953
|
Thermo Scientific Acros
173121000 |
100 g | Frasco de vidrio |
36.48€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10675042
|
Thermo Scientific Acros
173125000 |
500 g | Frasco de vidrio |
58.79€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10236873
|
Thermo Scientific Acros
173120025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
243.21€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
sodio; metanolato |
Especificaciones
Sodium methoxide | |
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2 | |
Blanco amarillento | |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
01, 280 | |
15, 8775 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
54.02 | |
Pure |
total alkalinity (as NaOCH3):> 99% | |
126.0°C | |
0.8 | |
CH3ONa | |
1431 | |
01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
sodio; metanolato | |
10942334 | |
≥97% (NaOCH3) | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Se calienta espontáneamente: puede inflamarse.
Sólido inflamable.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser corrosivo para los metales.
Reacciona violentamente con el agua.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PC3570000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium methoxide, anhydrous powder
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.