Learn More
Óxido de molibdeno sódico dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11489496
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
Dioxomolíbdenumbis de disodio (Olate)
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de molibdeno sódico se utiliza muy a menudo como inhibidor anódico no oxidante de la corrosión. Reduce el potencial de corrosión galvánica, útil en el tratamiento de aguas residuales industriales. Se recomienda para el tratamiento de la cola de látigo en el brócoli y la coliflor. Es un precursor del molibdeno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Punto de fusión 100°C (in -2H2O)
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,8645
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95 (205.92 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 2.71