Learn More
Sulfato n-dodecil sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469123
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza. Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina. En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir. Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y su capacidad de crear espuma.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas.Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza.Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina.En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir.Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y la capacidad de crear una espuma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate
Nombre de nota Water <1.5%
Punto de fusión ∼206°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (dry wt.)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 25 g
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Índice Merck 148636
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99%