Descripción
500g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 320°C |
| Punto de fusión | 271°C |
| Color | Amarillo |
| pH | 8 to 9 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium nitrite
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.