Learn More
Octanoato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475513
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octanoato de sodio puede usarse como estabilizador de proteínas para moléculas como la albúmina y el fibrinógeno en condiciones como la esterilización por calor. También se utiliza para el fraccionamiento de plasma sanguíneo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-06-1
Número MDL MFCD00058511
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium octanoate
Punto de fusión >300°C
Fórmula molecular C7H4BrNS
Cantidad 100 g
Beilstein 3597723
Sinónimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isotiocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 96%