Learn More
Perborato de sodio monohidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10678814
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
10332-33-9
BNaO3·H2O
99.81
MFCD00149230
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
10332-33-9
BNaO3·H2O
99.81
MFCD00149230
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium perborate monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (active oxygen) (Iodometry)
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.81
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perborate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.