Learn More
Tetrahidrato de perborato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11419502
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
10486-00-7
NaBO3·4H2O
MFCD00149231
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
10486-00-7
NaBO3·4H2O
MFCD00149231
Sodium perborate tetrahydrate is considered as a source of active hydrogen used in detergents, cleaning products, laundry detergents and bleaches. It finds application as a tooth bleaching agent utilized for tooth. It has antiseptic properties and acts as disinfectant as well as preservative in eye drops. Further, it is mixed with suitable activator, tetraacetylethylenediamine in order to release oxygen at lower temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrahidrato de perborato de sodio se considera una fuente de hidrógeno activo y se utiliza en detergentes, productos de limpieza, detergentes para la ropa y lejías. También se usa como agente blanqueador dental. Tiene propiedades antisépticas y sirve tanto para desinfectar como de conservante en gotas para los ojos. Además, si se mezcla con un activador adecuado, como la tetraacetiletilenodiamina, puede liberar oxígeno a temperaturas más bajas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con metales, sales metálicas, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium perborate tetrahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Densidad 1.73
pH ∼10
Olor Odorless
Cantidad 2500 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8652
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86 (81.84 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%