Learn More
Tetrahidrato de perborato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443970
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11443970
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10189.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El tetrahidrato de perborato de sodio se considera una fuente de hidrógeno activo y se utiliza en detergentes, productos de limpieza, detergentes para la ropa y lejías. También se usa como agente blanqueador dental. Tiene propiedades antisépticas y sirve tanto para desinfectar como de conservante en gotas para los ojos. Además, si se mezcla con un activador adecuado, como la tetraacetiletilenodiamina, puede liberar oxígeno a temperaturas más bajas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con metales, sales metálicas, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-00-7
Fórmula molecular NaBO3·4H2O
Número MDL MFCD00149231
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perborate tetrahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Densidad 1.73
pH ∼10
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8652
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86 (81.84 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.