Learn More
Periodato de sodio, +99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium periodate |
Punto de fusión | 300.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry) |
Fórmula lineal | NaIO4 |
Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 |
Índice Merck | 15,8772 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium periodate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Periodato de sodio, +99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido