Learn More
Fenilpiruvato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido fenilpirúvico. La sal sódica es un sustrato para la fenilpiruvato decarboxilasa y la fenilpiruvato tautomerasa.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Agentes oxidantes de Avoin.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phenylpyruvate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 4770978 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q28I029 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | H56767.14,H56767.06 |
Q05H006 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | H56767.06 |
P17I059 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | H56767.14,H56767.06 |
N16C043 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | H56767.14,H56767.06 |
Y05F113 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | H56767.14,H56767.06 |