Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Descripción
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tampón de fosfato de sodio se utiliza rutinariamente en las ciencias biológicas. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución de tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos con base de fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Soluble en agua (121 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 8.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | MFCD00146206 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (121mg/ml at 20°C). |