Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, 7-hidrato, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate |
| Nombre de nota | Dibasic, 7-Hydrate |
| CAS | 7782-85-6 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | H15Na2O11P |
| Número MDL | MFCD00149180 |
| Sinónimo | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
| Clave InChI | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| Nombre IUPAC | disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato |
| Mostrar más |