Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12675147
Fosfato de sodio, dibásico, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12675147
5 kg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 12675147
Marca: Thermo Scientific Acros 448140050
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0453273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number448140050,448140250,448140010
Número de loteA0465660 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2024 Catalog Number448140050,448140250,448140010
Número de loteA0464647 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number448140050,448140250,448140010
Número de loteA0453274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number448140050,448140250,448140010
Número de loteA0453273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number448140050,448140250,448140010
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fosfato de sodio, dibásico, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt