Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, +99 %, reactivo ACS, adecuado para soluciones tampón, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10782602
Fosfato de sodio, dibásico, +99 %, reactivo ACS, adecuado para soluciones tampón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782602
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10782602
Marca: Thermo Scientific Acros 424375000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15, 8789
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición Decomposes information: > 240°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Número de loteB0155846A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Número de loteB0155654 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Número de loteB0155346B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Número de loteB0155346C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfato de sodio, dibásico, +99 %, reactivo ACS, adecuado para soluciones tampón, Thermo Scientific Chemicals >