Learn More
Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para soluciones de tampón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Dibasic |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Cantidad | 500 g |
| Notas de grado de pureza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Nombre IUPAC | disodio; fosfato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.96 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 2.07kg |