Learn More
Fosfato de sodio dibásico dihidrato, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
Punto de fusión | 243.0°C to 245.0°C |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | Na2HPO4·2H2O |
Índice Merck | 15,8789 |
Información de solubilidad | (5% in water) Clear colorless |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Analítica |