Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15650740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15650740
Marca: Honeywell-Fluka 042721KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · 2H2O
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99g/mol
Porcentaje de pureza 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)