Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2HPO4 · 2H2O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99g/mol |
Porcentaje de pureza | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
Grado | Puriss. P.a. |